Drukuj
5-(Chloromethyl)uracil 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
446190010 446190050
ACRO446190010EA 1070 PLN
ACRO446190010 ACRO446190050
5-(Chloromethyl)uracil 97%
5-(Chloromethyl)uracil
Formuła: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160.56 g/mol
Temp. topnienia: >350 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00218445
Numer CAS: 3590-48-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %