Drukuj
Triethylsilane 99%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
446160010 446161000
446160010.EA 4910 PLN
446160010. 446161000.
Triethylsilane 99%, AcroSeal®
Triethylsilane
Formuła: C₆H₁₆Si
Temp. Wrzenia: 107…108 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,72 g/cm³
Temp. Zapłonu: –3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009018
Numer CAS: 617-86-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %