Drukuj
Wersenian czterosodowy dihydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate
446080010 446081000 446085000
ACRO446080010EA 697 PLN
ACRO446080010 ACRO446081000 ACRO446085000
Wersenian czterosodowy dihydrat 99%
Wersenian czterosodowy dihydrat
Formuła: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
MW: 416.2 g/mol
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150026
Numer CAS: 10378-23-1
Klasyfikacja Merck : 13,03544
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 % (on dry substance)
Loss on drying 6.4 % to 10.6 %
Solubility (16% in water) Clear solution