Drukuj
2-Iodosobenzoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
446030010 446030050
ACRO446030010EA 260 PLN
ACRO446030010 ACRO446030050
2-Iodosobenzoic acid 98%
2-Iodosobenzoic acid
Formuła: C₇H₅IO₃
Temp. topnienia: 200…204 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002401
Numer CAS: 304-91-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %