Drukuj
Methylmagnesium bromide 1 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
446001000 446008000
446001000.EA 402 PLN
446001000. 446008000.
Methylmagnesium bromide 1 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Methylmagnesium bromide
Formuła: CH₃BrMg
MW: 119.24 g/mol
Temp. Zapłonu: –1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000041
Numer CAS: 75-16-1
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M