Drukuj
Vinylmagnesium bromide 1 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
445971000 445978000
445971000.EA 650 PLN
445971000. 445978000.
Vinylmagnesium bromide 1 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Vinylmagnesium bromide
Formuła: C₂H₃BrMg
MW: 131.26 g/mol
Gęstość: 0.965 g/cm³
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000042
Numer CAS: 1826-67-1
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to red to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 0.80 to 1.10 M