Drukuj
Phenylmagnesium bromide 1.6 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
445961000 445968000
445961000.EA 532 PLN
445961000. 445968000.
Phenylmagnesium bromide 1.6 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Phenylmagnesium bromide
Formuła: C₆H₅BrMg
Temp. Zapłonu: –1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000038
Numer CAS: 100-58-3
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.50 to 1.70 M