Drukuj
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
445951000 445958000
445951000.EA 1350 PLN
445951000. 445958000.
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Cyclopropylmagnesium bromide
Formuła: C₃H₅BrMg
MW: 145.28 g/mol
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672094
Numer CAS: 23719-80-4
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to orange Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M