Drukuj
wodorosiarczan amonu, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium bisulphate
445910010 445910025
ACRO445910010EA 385 PLN
ACRO445910010 ACRO445910025
wodorosiarczan amonu, extra pure
wodorosiarczan amonu
Formuła: H₅NO₄S
Temp. Wrzenia: 350 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,787 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051073
Numer CAS: 7803-63-6
Jednostka: 2506
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.05 %