Drukuj
Metanolan sodu 0.5 M in methanol, AcroSeal® ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
445881000 445888000
445881000.EA 476 PLN
445881000. 445888000.
Metanolan sodu 0.5 M in methanol, AcroSeal® ACS
Metanolan sodu
Formuła: CH₃NaO
Temp. Wrzenia: 65 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012179
Numer CAS: 124-41-4
Jednostka: 1992
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.48 to 0.52 M
Clarity of solution Passes test