Drukuj
Brom 99.5+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
445871000 445875000
ACRO445871000EA 347 PLN
ACRO445871000 ACRO445875000
Brom 99.5+% ACS
Bromine
Formuła: Br₂
MW: 159.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 58.7 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –7.2 °C
Gęstość: 3.111 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010896
Numer CAS: 7726-95-6
Jednostka: 1744
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 13,01378
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chlorine (Cl) ≤0.05 %
Iodine (I) ≤0.001 %
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.001 %