Drukuj
Bis(2-bromoethyl)ether 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
445860050 445860250
ACRO445860050EA 351 PLN
ACRO445860050 ACRO445860250
Bis(2-bromoethyl)ether 90%
Bis(2-bromoethyl)ether
Formuła: C₄H₈Br₂O
MW: 231.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 92…93 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1.845 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039196
Numer CAS: 5414-19-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %