Drukuj
tert-butylan potasowy 25% (w/w) 2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
445831000 445838000
445831000.EA 1200 PLN
445831000. 445838000.
tert-butylan potasowy 25% (w/w) 2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
tert-butylan potasowy
Formuła: C₄H₉KO
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012162
Numer CAS: 865-47-4
Jednostka: 2920
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 1.90 to 2.20 M