Drukuj
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol 99% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
445820100 445820500 445822500
ACRO445820100EA 342 PLN
ACRO445820100 ACRO445820500 ACRO445822500
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol 99% do analizy
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol
Formuła: C₃H₂F₆O
Temp. Wrzenia: 59 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1,596 g/cm³
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011651
Numer CAS: 920-66-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm