Drukuj
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
445790010 445790025
ACRO445790010EA 662 PLN
ACRO445790010 ACRO445790025
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99.5% for analysis
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Formuła: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 202 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003193
Numer CAS: 872-50-4
Klasyfikacja Merck : 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤50 APHA
Residue after ignition ≤0.01 %
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Antimony (Sb) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Boron (B) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤5 ppm
Chromium (Cr) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤1 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤1 ppm