Drukuj
Nitrometan 96% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
445670010 445670025 445671000
ACRO445670010EA 702 PLN
ACRO445670010 ACRO445670025 ACRO445671000
Nitrometan 96% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Nitrometan
Formuła: CH₃NO₂
Temp. Wrzenia: 101,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007400
Numer CAS: 75-52-5
Jednostka: 1261
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥95 %
UV at 430 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA