Drukuj
Chlorobenzen 99.9% HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
445650010 445651000
ACRO445650010EA 779 PLN
ACRO445650010 ACRO445651000
Chlorobenzen 99.9% HPLC
Chlorobenzen
Formuła: C₆H₅Cl
MW: 112.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 131 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1.1075 g/cm³
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000530
Numer CAS: 108-90-7
Jednostka: 1134
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.85 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %