Drukuj
1,2-Dichlorobenzen 99+% HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: o-Dichlorobenzen
445640010 445641000
ACRO445640010EA 597 PLN
ACRO445640010 ACRO445641000
1,2-Dichlorobenzen 99+% HPLC
1,2-Dichlorobenzen
Formuła: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Temp. Wrzenia: 180.5
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1.3 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000535
Numer CAS: 95-50-1
Jednostka: 1591
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03081
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g