Drukuj
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
445540010 445540050
ACRO445540010EA 1740 PLN
ACRO445540010 ACRO445540050
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₄H₂₅BO₄
Temp. Wrzenia: 79 °C (,1Torr)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788736
Numer CAS: 642066-70-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Oily liquid
GC ≥88.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure