Drukuj
tetrametylosilan ACS for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TMS
445900250 445901000
ACRO445900250EA 237 PLN
ACRO445900250 ACRO445901000
tetrametylosilan ACS for NMR spectroscopy
tetrametylosilan
Formuła: C₄H₁₂Si
MW: 88.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 26…28 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0.64 g/cm³
Temp. Zapłonu: –27 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008274
Numer CAS: 75-76-3
Jednostka: 2749
ADR: 3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤0.05 %
Suitability (for 1H-NMR position ref.) Passes test