Drukuj
tert-Butyldimethylsilane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
445710050 445710250
ACRO445710050EA 311 PLN
ACRO445710050 ACRO445710250
tert-Butyldimethylsilane 95%
tert-Butyldimethylsilane
Formuła: C₆H₁₆Si
Temp. Wrzenia: 81…83 °C
Gęstość: 0,701 g/cm³
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010754
Numer CAS: 29681-57-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %