Drukuj
4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid, 4-Methylsulphonylaminophenylboronic acid, 4-(Methanesulphonamido)phenylboronic acid
445470010 445470050
ACRO445470010EA 519 PLN
ACRO445470010 ACRO445470050
4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Formuła: C₇H₁₀BNO₄S
Temp. topnienia: 234…236 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02179473
Numer CAS: 380430-57-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to cream to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure