Drukuj
5-Chloro-3-pyridineboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloropyridine-3-boronic acid, (5-Chloropyridin-3-yl)boronic acid
445360010 445360050
ACRO445360010EA 1820 PLN
ACRO445360010 ACRO445360050
5-Chloro-3-pyridineboronic acid 95%
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
Formuła: C₅H₅BClNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06798243
Numer CAS: 872041-85-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure