Drukuj
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
445310010 445310050
ACRO445310010EA 563 PLN
ACRO445310010 ACRO445310050
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formuła: C₆H₉BClNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258096
Numer CAS: 863753-30-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure