Drukuj
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
445271000 445278000
445271000.EA 354 PLN
445271000. 445278000.
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol, AcroSeal®
Boron trifluoride - methanol complex
Formuła: CH₄BF₃O
Temp. Wrzenia: 65 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00071635
Numer CAS: 373-57-9
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to amber Solution
Assay 10 to 15 % w/v (BF3)