Drukuj
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
445150010 445150050
ACRO445150010EA 1080 PLN
ACRO445150010 ACRO445150050
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₃H₂₀BNO₂
Temp. topnienia: 65…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06795668
Numer CAS: 845870-55-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown to purple Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure