Drukuj
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
445090010 445090050
ACRO445090010EA 913 PLN
ACRO445090010 ACRO445090050
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Temp. topnienia: 41…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11867881
Numer CAS: 879487-10-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 46 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure