Drukuj
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
445040050 445040250
ACRO445040050EA 406 PLN
ACRO445040050 ACRO445040250
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light yellow Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 64 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure