Drukuj
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, 4-Fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid, pinacol ester
445030010 445030050
ACRO445030010EA 714 PLN
ACRO445030010 ACRO445030050
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₃H₁₆BFO₃
Temp. Wrzenia: 105…113 °C (,1 mmHg)
Temp. topnienia: 32…37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11867877
Numer CAS: 1112208-82-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Low melting solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure