Drukuj
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N,N-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
444960010 444960050
ACRO444960010EA 446 PLN
ACRO444960010 ACRO444960050
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₄H₂₂BNO₂
Temp. topnienia: 124…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663854
Numer CAS: 171364-78-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light green to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 127 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure