Drukuj
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Dimethoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
444930010 444930050
ACRO444930010EA 609 PLN
ACRO444930010 ACRO444930050
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 97%
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₁₉BN₂O₄
MW: 266.1013 g/mol
Temp. topnienia: 104…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06795654
Numer CAS: 936250-17-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 109 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure