Drukuj
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
444920010 444920050
ACRO444920010EA 960 PLN
ACRO444920010 ACRO444920050
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₃H₂₀BNO₄
Temp. topnienia: 39…44 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03788240
Numer CAS: 214360-59-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to off-white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure