Drukuj
4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (4-carbamoylphenyl)boronic Acid, 4-Aminocarbonylphenylboronic acid
444900050 444900250
ACRO444900050EA 825 PLN
ACRO444900050 ACRO444900250
4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BNO₃
MW: 164.955 g/mol
Temp. topnienia: 242…252 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411940
Numer CAS: 123088-59-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure