Drukuj
Potassium ethyltrifluoroborate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium ethyltrifluoroboranuide
444880010 444880050
ACRO444880010EA 530 PLN
ACRO444880010 ACRO444880050
Potassium ethyltrifluoroborate 97%
Potassium ethyltrifluoroborate
Formuła: C₂H₅BF₃K
MW: 135.9656 g/mol
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112713
Numer CAS: 44248-07-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥260 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure