Drukuj
Cyklopropylotrifluoroboran potasu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Cyclopropyltrifluoroboric acid potassium salt
444870010 444870050
ACRO444870010EA 531 PLN
ACRO444870010 ACRO444870050
Cyklopropylotrifluoroboran potasu 97%
Cyklopropylotrifluoroboran potasu
Formuła: C₃H₅BF₃K
MW: 147.98 g/mol
Temp. topnienia: 348…350 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09265031
Numer CAS: 1065010-87-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure