Drukuj
4-Iodo-o-anisidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Iodo-2-methoxyaniline
444800010 444800050
ACRO444800010EA 831 PLN
ACRO444800010 ACRO444800050
4-Iodo-o-anisidine 97%
4-Iodo-o-anisidine
Formuła: C₇H₈INO
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11044438
Numer CAS: 338454-80-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure