Drukuj
Ester pinakolowy kwasu 2-nitrofenyloboronowego 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
445210010 445210050
ACRO445210010EA 351 PLN
ACRO445210010 ACRO445210050
Ester pinakolowy kwasu 2-nitrofenyloboronowego 97%
Ester pinakolowy kwasu 2-nitrofenyloboronowego
Formuła: C₁₂H₁₆BNO₄
MW: 249.07 g/mol
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179447
Numer CAS: 190788-59-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 50 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure