Drukuj
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)morpholine
445200010 445200050
ACRO445200010EA 1340 PLN
ACRO445200010 ACRO445200050
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₅H₂₃BN₂O₃
Temp. topnienia: 85…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11054039
Numer CAS: 888721-86-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 88 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure