Drukuj
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
444660010 444660050
ACRO444660010EA 691 PLN
ACRO444660010 ACRO444660050
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₆H₂₅BN₂O₄
Temp. topnienia: 203…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07781162
Numer CAS: 910462-31-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 208 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure