Drukuj
Ester pinakolowy kwasu 4-amino-2-chlorofenyloboronowego 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid,pinacolester, 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid, piancol ester
444480010 444480050
ACRO444480010EA 1120 PLN
ACRO444480010 ACRO444480050
Ester pinakolowy kwasu 4-amino-2-chlorofenyloboronowego 97%
Ester pinakolowy kwasu 4-amino-2-chlorofenyloboronowego
Formuła: C₁₂H₁₇BClNO₂
MW: 253.54 g/mol
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09864184
Numer CAS: 877160-63-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %