Drukuj
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-chlorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
444470010 444470050
ACRO444470010EA 1370 PLN
ACRO444470010 ACRO444470050
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₁₇BClNO₂
MW: 253.54 g/mol
Temp. topnienia: 91…93 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06795672
Numer CAS: 1073371-77-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure