Drukuj
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
444430010 444430050
ACRO444430010EA 386 PLN
ACRO444430010 ACRO444430050
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Formuła: C₁₄H₁₉BO₃
Temp. Wrzenia: 80 °C (,1Torr)
Temp. topnienia: 59…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05863922
Numer CAS: 171364-81-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure