Glikol etylenowy, technical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,2-Etanodiol
444230010
444230050
ACRO444230010EA
166
PLN
ACRO444230010
ACRO444230050
Glikol etylenowy, technical
Glikol etylenowy
Formuła:
HOCH₂CH₂OH MW: 62.07 g/mol Temp. Wrzenia: 196…198 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –13 °C Gęstość: 1.113 g/cm³ Temp. Zapłonu: 116 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002885 Numer CAS: 107-21-1 Klasyfikacja Merck : 13,03832 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Viscous liquid |
Refractive index | 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |