Drukuj
Parafina, liquid, Technical Grade
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO444180250EA 1750 PLN
ACRO444180250
Parafina, liquid, Technical Grade
Parafina
Temp. Wrzenia: 300 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 218 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 8012-95-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.810 to 0.890 g/ml
Viscosity 20 to 80 mm²/s (40°C)