Drukuj
Chlorek galu(III), anhydrous 99.99+% (trace metals basis), beads -10 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Gallium trichloride
444100050 444100250 444101000
ACRO444100050EA 488 PLN
ACRO444100050 ACRO444100250 ACRO444101000
Chlorek galu(III), anhydrous 99.99+% (trace metals basis), beads -10 mesh
Chlorek galu(III)
Formuła: Cl₃Ga
MW: 176.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 201 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011018
Numer CAS: 13450-90-3
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Beads
Total trace metal impurities ≤100 ppm