Drukuj
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
444080010 444080050
ACRO444080010EA 473 PLN
ACRO444080010 ACRO444080050
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₅H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 207…209 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00159641
Numer CAS: 5952-92-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %