Drukuj
3-(N-Boc-aminomethyl)-5-bromopyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
444060010 444060050
ACRO444060010EA 1250 PLN
ACRO444060010 ACRO444060050
3-(N-Boc-aminomethyl)-5-bromopyridine 97%
3-(N-Boc-aminomethyl)-5-bromopyridine
Formuła: C₁₁H₁₅BrN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10700149
Numer CAS: 943722-24-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %