Drukuj
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
444040010 444040050
ACRO444040010EA 1130 PLN
ACRO444040010 ACRO444040050
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Formuła: C₆H₈N₂OS
Temp. topnienia: 75…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03844445
Numer CAS: 1005-28-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
GC ≥96.0 %