Drukuj
Cyclopropylacetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
443780010 443780050
ACRO443780010EA 408 PLN
ACRO443780010 ACRO443780050
Cyclopropylacetic acid 97%
Cyclopropylacetic acid
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 60…61 °C (29 mmHg)
Gęstość: 1,14 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041544
Numer CAS: 5239-82-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %