Drukuj
2-Methylisonicotinic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
443490010 443490050
ACRO443490010EA 424 PLN
ACRO443490010 ACRO443490050
2-Methylisonicotinic acid 97%
2-Methylisonicotinic acid
Formuła: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00513435
Numer CAS: 4021-11-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %